Documenti fondamentali
8.41070
Sigma-Aldrich
Pentachloropyridine
for synthesis
Sinonimo/i:
Pentachloropyridine, Perchloropyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5Cl5N
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
218-535-5
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
powder
Potenza
435 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
124-126 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Clc1nc(c(c(c1Cl)Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C5Cl5N/c6-1-2(7)4(9)11-5(10)3(1)8
DNDPLEAVNVOOQZ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 123 °C
Melting range (upper value): ≤ 126 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3