633534
2,4,6-Trichloropyridine
97%
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
33-37 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1cc(Cl)nc(Cl)c1
InChI
1S/C5H2Cl3N/c6-3-1-4(7)9-5(8)2-3/h1-2H
FJNNGKMAGDPVIU-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?