233277
2,6-Difluoropyridine
99%
Sinonimo/i:
2,6-Difluoropyridine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.437 (lit.)
P. ebollizione
124.5 °C/743 mmHg (lit.)
Densità
1.268 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Fc1cccc(F)n1
InChI
1S/C5H3F2N/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H
MBTGBRYMJKYYOE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
33 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?