Documenti fondamentali
8.40013
Sigma-Aldrich
5-Hydroxyisophthalic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
5-Hydroxyisophthalic acid, 5-Hydroxy-1,3-benzenedicarboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
210-565-7
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
pH
<7 (20 °C in H2O)
Punto di fusione
298-301 °C
Solubilità
0.6 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H6O5/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)(H,12,13)
QNVNLUSHGRBCLO-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2