Documenti fondamentali
8.22292
Sigma-Aldrich
4-Nitroaniline
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Nitroaniline, p-Nitraniline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
202-810-1
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
1.33 hPa ( 142 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
500 °C
P. eboll.
>331 °C/1013 hPa (decomposition)
Punto di fusione
148 °C
Temp. transizione
flash point 199 °C
Solubilità
0.5 g/L
Densità
1.44 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
630 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H,7H2
TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 146 °C
Melting range (upper value): ≤ 150 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
415.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
213.0 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8