Documenti fondamentali
8.20966
Sigma-Aldrich
n-Pentyl nitrite
for synthesis
Sinonimo/i:
n-Pentyl nitrite, n-Amyl nitrite, Nitrous acid n-pentyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4ONO
Numero CAS:
Peso molecolare:
117.15
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
207-332-7
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
65 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
205 °C
P. eboll.
104 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point -40 °C
Densità
0.88 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4-5-8-6-7/h2-5H2,1H3
CSDTZUBPSYWZDX-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.879 - 0.883
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
32.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
0 °C