327190
Isobutyl nitrite
95%
Sinonimo/i:
2-Methylpropyl nitrite
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.373 (lit.)
P. ebollizione
66-67 °C (lit.)
Densità
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
O-nitroso
nitroso
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)CON=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-4(2)3-7-5-6/h4H,3H2,1-2H3
APNSGVMLAYLYCT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-5.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-21 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
327190-100ML | 4061826716694 |
327190-500ML | 4061826716700 |
327190-5L | |
327190-5ML |