Documenti fondamentali
189022
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-nitropropane
99%
Sinonimo/i:
1,1-Dimethyl-1-nitroethane, 2-Methyl-2-nitropropane, 2-Nitro-2-methylpropane, 2-Nitroisobutane, Trimethylnitromethane
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
103.12
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4 (lit.)
P. ebollizione
126-127 °C (lit.)
Densità
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
nitro
Stringa SMILE
CC(C)(C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-4(2,3)5(6)7/h1-3H3
AIMREYQYBFBEGQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Photodissociation of 2-methyl-2-nitropropane at 193 and 248nm leads to the formation of OH fragment and electronically excited NO2. Hydrolysis reaction of 2-methyl-2-nitropropane in the presence of platinum-alumina catalyst yields N2O.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
66.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
19 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
N2O formation during organic nitro compounds' hydrolysis on platinum based catalysts.
Joubert E, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 23(2), L83-L87 (1999)
Sumana Sengupta et al.
The journal of physical chemistry. A, 112(49), 12572-12581 (2008-12-05)
Dynamics of formation of electronically excited NO2 and formation of OH fragment, during photo dissociation of 2-nitropropane (NP) and 2-methyl-2-nitropropane (MNP), were investigated at 193 and 248 nm. The radiative lifetime of the electronically excited NO2 fragment, observed at 193