Documenti fondamentali
130265
Sigma-Aldrich
2-Nitropropane
≥96%
Sinonimo/i:
Isonitropropane, Nitro propane
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(NO2)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
89.09
Beilstein:
1740684
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
~3 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
~13 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥96%
Temp. autoaccensione
802 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.394 (lit.)
P. ebollizione
120 °C (lit.)
Punto di fusione
−93 °C (lit.)
Solubilità
H2O: slightly soluble
organic solvents: miscible
Densità
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
nitro
Stringa SMILE
CC(C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3
FGLBSLMDCBOPQK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Nitropropane can be converted to mutagenic metabolites by human SULT1A1.
Applicazioni
2-Nitropropane was used to prepare 5,5-Dimethylpyrroline N-oxide and 5,5-di(trideuteromethyl)pyrroline N-oxide. It was also used to determine the concordance of results for a pair of structural isomers, 2-nitropropane (2-NP) and 1-nitropropane (1-NP).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
78.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
26 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Kirk Simon et al.
Mechanisms of ageing and development, 130(9), 637-647 (2009-08-15)
The p53 DNA damage response attenuated with age and we have evaluated downstream factors in the DNA damage response. In old animals p21 protein accumulates in the whole cell fraction but significantly declines in the nucleus, which may alter cell
Lysandro P Borges et al.
Chemico-biological interactions, 160(2), 99-107 (2006-02-01)
The effect of post-treatment with diphenyl diselenide on liver damage induced by 2-nitropropane (2-NP) was examined in male rats. Rats were pre-treated with a single dose of 2-NP (100 mg/kg body weight dissolved in canola oil). Afterward, the animals were
Diane C Cabelof et al.
The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences, 61(5), 427-434 (2006-05-25)
Young (4- to 6-month-old) and aged (24- to 28-month-old) mice were exposed to 2-nitropropane (2-NP), a DNA oxidizing agent, and the ability to induce DNA polymerase beta (beta-pol) and AP endonuclease (APE) was determined. In contrast to the inducibility of
Kevin Francis et al.
The Journal of biological chemistry, 280(7), 5195-5204 (2004-12-08)
2-Nitropropane dioxygenase (EC 1.13.11.32) catalyzes the oxidation of nitroalkanes into their corresponding carbonyl compounds and nitrite. In this study, the ncd-2 gene encoding for the enzyme in Neurospora crassa was cloned, expressed in Escherichia coli, and the resulting enzyme was
Reversal of enantioselectivity by tuning the conformational flexibility of phase-transfer catalysts.
Ming-Qing Hua et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(15), 2772-2776 (2010-03-17)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
130265-5ML4061836816612
130265-1L
130265-2.5L
130265-2L
130265-500ML4061836825140
130265-100ML4061838727398