Documenti fondamentali
8.20665
Sigma-Aldrich
1,4-Butanesultone
for synthesis
Sinonimo/i:
1,4-Butanesultone, 4-Hydroxy-1-butanesulfonic acid δ-sultone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352119
Numero indice EU:
216-647-9
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Potenza
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
153 °C/19 hPa
Punto di fusione
12.5-15.0 °C
Temp. transizione
flash point 154 °C
Solubilità
54 g/L (decomposition)
Densità
1.34 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[S]1(=O)(=O)OCCCC1
InChI
1S/C4H8O3S/c5-8(6)4-2-1-3-7-8/h1-4H2
MHYFEEDKONKGEB-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.334 - 1.336
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
309.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
154 °C