Documenti fondamentali
8.20044
Sigma-Aldrich
2-Ethyltoluene
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Ethyltoluene
About This Item
Formula condensata:
2-(C2H5)C6H4CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
210-255-1
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
2.8 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Temp. autoaccensione
440 °C
Potenza
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
164-165 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-17 °C
Temp. transizione
flash point 53 °C
Densità
0.88 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
C(C)c1c(cccc1)C
InChI
1S/C9H12/c1-3-9-7-5-4-6-8(9)2/h4-7H,3H2,1-2H3
HYFLWBNQFMXCPA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Ethyltoluene also known as 1-Ethyl-2-methylbenzene, is an aromatic hydrocarbon, belongs to the group of alkyl-substituted benzene compounds. It is a non-polar solvent, making it suitable for dissolving non-polar and hydrophobic compounds. It is used as a building block in the synthesis of various organic compounds.
Specifiche
Saturation Concentration in Air: 14 g/m3 (20 °C)
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.880 - 0.881
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
127.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
53 °C - closed cup