E49401
2-Ethyltoluene
99%
Sinonimo/i:
1-Ethyl-2-methylbenzene, 1-Methyl-2-ethylbenzene, 2-Methyl-1-ethylbenzene, 2-Methylethylbenzene, o-Ethylmethylbenzene, o-Ethyltoluene, o-Methylethylbenzene
Saggio
99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
824 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.505 (lit.)
P. ebollizione
164-165 °C (lit.)
Punto di fusione
−17 °C (lit.)
Densità
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCc1ccccc1C
InChI
1S/C9H12/c1-3-9-7-5-4-6-8(9)2/h4-7H,3H2,1-2H3
HYFLWBNQFMXCPA-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
127.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
53 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?