04943
4-Ethyltoluene
≥95.0% (GC)
Sinonimo/i:
1-Ethyl-4-methylbenzene, p-Ethylmethylbenzene
Saggio
≥95.0% (GC)
Temp. autoaccensione
887 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.495 (lit.)
n20/D 1.496
P. ebollizione
162 °C (lit.)
Densità
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H12/c1-3-9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
JRLPEMVDPFPYPJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)