Documenti fondamentali
P52407
Sigma-Aldrich
Propylbenzene
98%
Sinonimo/i:
Isocumene, 1-Phenylpropane
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.19
Beilstein:
1903006
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
4.14 (vs air)
Tensione di vapore
2 mmHg ( 20 °C)
Saggio
98%
Temp. autoaccensione
842 °F
Limite di esplosione
6 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.491 (lit.)
P. ebollizione
159 °C (lit.)
Punto di fusione
−99 °C (lit.)
Densità
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H12/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3
ODLMAHJVESYWTB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Propylbenzene is a component of jet-A kerosene fuel and used in combustion studies.
  • In organic synthesis, it can be used as a solvent and also as a precursor to synthesize intermediates such as 4-phenylbutyraldehyde and ethyl phenyl ketone.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
42.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Relationship between the Thermally Induced Reorientations of Aromatic Solvate Molecules in Cu (hfac) 2?Nitroxide Breathing Crystals and the Character of the Magnetic Anomaly.
Romanenko G V, et al.
Inorganic Chemistry, 50(14), 6597-6609 (2011)
Thermal, Catalytic Conversion of Alkanes to Linear Aldehydes and Linear Amines.
Tang X, et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(11), 4157-4163 (2018)
Dielectric study of concentration fluctuation in solutions of polystyrene.
Yoshizaki K, et al.
Macromolecules, 36(7), 2349-2354 (2003)
A high pressure shock tube study of n-propylbenzene oxidation and its comparison with n-butylbenzene.
Darcy D, et al.
Combustion and Flame, 159(7), 2219-2232 (2012)
Crystal structure of meso?substituted pyrazolyl porphyrin complexes and their highly active catalyst for oxidation of alkylbenzenes.
Yao Y, et al.
Applied Organometallic Chemistry, 32(3), e4184-e4184 (2018)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P52407-500ML4061837709371
P52407-100ML4061834377108
P52407-25ML4061834377139