Documenti fondamentali
8.18718
Sigma-Aldrich
Vanillin
for synthesis
Sinonimo/i:
Vanillin, 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)(OH)C6H3CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
Numero indice EU:
204-465-2
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.0029 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
powder
Temp. autoaccensione
>400 °C
Potenza
≥4200 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5010 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
pH
4.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
80-83.5 °C
Temp. transizione
flash point 160 °C
Solubilità
9 g/L
Densità
1.06 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
600 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(C)c1c(ccc(c1)C=O)O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
  • Vanillin formation from ferulic acid in Vanilla planifolia is catalysed by a single enzyme: This study identifies that a single hydratase/lyase is responsible for converting ferulic acid to vanillin in Vanilla planifolia, providing insights into the natural vanilla flavor production process (NJ Gallage et al., 2014).
  • Overview of the role of vanillin in neurodegenerative diseases and neuropathophysiological conditions: This review covers the role of vanillin in various neurodegenerative conditions, focusing on its pharmacological properties and applications in this field (C Iannuzzi et al., 2023).
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 81 °C
Melting range (upper value): ≤ 83 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
159.8 - 160,8 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7