Documenti fondamentali
W310727
Sigma-Aldrich
Vanillina
greener alternative
natural, ≥97%, FCC, FG
Sinonimo/i:
4-idrossi-3-metossibenzaldeide, Aldeide vanillica
About This Item
Formula condensata:
4-(HO)C6H3-3-(OCH3)CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.15
Numero FEMA:
3107
Beilstein:
472792
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
5.018
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 182.60
FDA 21 CFR 182.90
Densità del vapore
5.3 (vs air)
Tensione di vapore
>0.01 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥97%
Stato
powder
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
P. ebollizione
170 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
81-83 °C (lit.)
Solubilità
water: slightly soluble 10 g/L at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
creamy; sweet; vanilla
Stringa SMILE
COc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Ar(24208)
Descrizione generale
Ci adoperiamo per mettere a vostra disposizione Prodotti “Alternativa Verde” che rientrino in una delle quattro categorie di Alternative verdi . Questo è un prodotto biorinnovabile conforme ai principi della chimica verde "Sintesi chimiche più sicure” e ”Uso di materie prime rinnovabili.
La vanillina è il principale costituente aromatico che contribuisce all′aroma di vaniglia. È presente in natura nei baccelli di vaniglia.
Altre note
è prodotta dall′acido ferulico della crusca di riso
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Vanillina Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1245
Vanillina
Maltol natural, FG
Sigma-Aldrich
W265624
Maltol
Benzaldehyde natural, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W212717
Benzaldehyde
Vanillic acid ≥97%, FG
Sigma-Aldrich
W398802
Vanillic acid
Vanillin and related flavor compounds in vanilla extracts made from beans of various global origins
Ranadive AS.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 40(10), 1922-1924 (1992)
Chia-Lin Lee et al.
Journal of natural products, 72(9), 1568-1572 (2009-08-21)
Two new sesquiterpene coumarins, designated 5'-acetoxy-8'-hydroxyumbelliprenin (1) and 10'R-acetoxy-11'-hydroxyumbelliprenin (2), and a new diterpene, 15-hydroxy-6-en-dehydroabietic acid (3), along with 27 known compounds, were isolated from a CHCl(3)-soluble extract of Ferula assa-foetida through bioassay-guided fractionation. The structures of the new metabolites
Ana Rita Brochado et al.
Biotechnology and bioengineering, 110(2), 656-659 (2012-09-26)
Overproduction of a desired metabolite is often achieved via manipulation of the pathway directly leading to the product or through engineering of distant nodes within the metabolic network. Empirical examples illustrating the combined effect of these local and global strategies
Yavuz Yardım et al.
Food chemistry, 141(3), 1821-1827 (2013-07-23)
A method for the determination of food additive vanillin was developed by adsorptive stripping voltammetry. Its determination was carried out at the anodically pre-treated boron-doped diamond electrode in aqueous solutions. Using square-wave stripping mode, the compound yielded a well-defined voltammetric
Sartaj Tabassum et al.
European journal of medicinal chemistry, 60, 216-232 (2013-01-08)
SOD mimics with varying coligand are momentous in developing potential chemotherapeutic drugs. Cu(II) based SOD mimics 1-4 [CuLH(OAc)(H(2)O)Y)] (LH = 2-((E)-(1,3-dihydroxy-2-methylpropan-2-ylimino)methyl)-6-methoxyphenol, OAc = CH(3)COO, 1: Y = H(2)O; 2: Y = phen (1,10-phenanthroline), 3: Y = tpimH (2,4,5-triphenylimidazole); 4: Y