Documenti fondamentali
8.18682
Sigma-Aldrich
Thiophene-2-ethanol
for synthesis
Sinonimo/i:
Thiophene-2-ethanol, 2-(2-Thienyl)ethanol, 2-(2-Hydroxyethyl)thiophene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
226-452-0
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. transizione
flash point 105 °C
Densità
1.15 g/cm3 at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[s]1c(ccc1)CCO
InChI
1S/C6H8OS/c7-4-3-6-2-1-5-8-6/h1-2,5,7H,3-4H2
VMJOFTHFJMLIKL-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.150 - 1.160
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
105 °C - closed cup