T53805
Trichloroacetonitrile
98%
Sinonimo/i:
Trichlorocyanomethane, Tritox
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
58 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.441 (lit.)
P. ebollizione
83-84 °C (lit.)
Densità
1.44 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC(Cl)(Cl)C#N
InChI
1S/C2Cl3N/c3-2(4,5)1-6
DRUIESSIVFYOMK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
T53805-10KG | |
T53805-100G | 4061837347412 |
T53805-500G | 4061837347443 |
T53805-5G | 4061837347467 |
T53805-5KG |