Documenti fondamentali
8.18591
Sigma-Aldrich
Thiourea
for synthesis
Sinonimo/i:
Thiourea, Thiocarbamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CH4N2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
76.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
Numero indice EU:
200-543-5
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
solid
Temp. autoaccensione
440 °C (Dust)
Potenza
1750 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
pH
6-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
169-173 °C
Solubilità
137 g/L
Densità
1.405 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
640 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (ex N): ≥ 98.0 %
Assay (Fe): ≤ 0.001 %
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Bromina reagent grade
Sigma-Aldrich
207888
Bromina