163678
Thioacetamide
ACS reagent, ≥99.0%
Sinonimo/i:
TAA, Ethanethioamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
108-112 °C (lit.)
Solubilità
passes test 2%
Stringa SMILE
CC(N)=S
InChI
1S/C2H5NS/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?