T7875
Thiourea
ReagentPlus®, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Sulfourea, Thiocarbamide
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99.0%
Punto di fusione
170-176 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
thiourea
Stringa SMILE
NC(N)=S
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
mouse ... Ephx2(13850)
Descrizione generale
Applicazioni
- as a component in ice cold sample buffer for protein analysis
- in intracellular extraction buffer for the extraction of soluble intracellular proteins
- as a component of electrophoresis buffer
Azioni biochim/fisiol
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
A Review of Mesoporous TiO2 Thin Films