Documenti fondamentali
8.15111
Sigma-Aldrich
4,4′-Diaminobenzophenone
for synthesis
Sinonimo/i:
4,4′-Diaminobenzophenone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H12N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
242-246 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C13H12N2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H,14-15H2
ZLSMCQSGRWNEGX-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3