Documenti fondamentali
378259
Sigma-Aldrich
4,4′-Diaminobenzophenone
97%
Sinonimo/i:
Bis(4-aminophenyl)methanone
About This Item
Formula condensata:
(H2NC6H4)2CO
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.25
Beilstein:
2211861
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
243-247 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C13H12N2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H,14-15H2
ZLSMCQSGRWNEGX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
David R Worthen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(17), 5012-5015 (2009-07-28)
Several diaminodiphenyl analogs were assessed in vivo for their capacity to inhibit seizure induction and propagation in rodents. Both 3,4'- and 4,4'-diaminodiphenyl compounds prevented seizures for as long as 4h after maximal electric shock induction. 4,4'-Diphenyl compounds bridged by a