Key Documents
A41402
Sigma-Aldrich
4-Aminobenzophenone
Sinonimo/i:
4-Aminophenyl phenyl ketone, 4-Benzoylaniline
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H4C(O)C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.23
Beilstein:
389292
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
powder
Punto di fusione
121-124 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11NO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,14H2
RBKHNGHPZZZJCI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Ghassan Abu Sheikha et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 66(4), 423-426 (2018-04-03)
Hyperlipidemia is known as an elevation of plasma lipid components. It contributes significantly to atherosclerosis which is one of the most important causative factors in cardiovascular diseases. Agents that cause a dramatic decrease in serum lipid levels are of great