X1202
m-Xylylenediamine
99%
Sinonimo/i:
1,3-Benzenedimethanamine, m-XDA, 1,3-Bis(aminomethyl)benzene, α,α′-Diamino-m-xylene
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
15 mmHg ( 145 °C)
Livello qualitativo
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.571 (lit.)
P. ebollizione
265 °C/745 mmHg (lit.)
Densità
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCc1cccc(CN)c1
InChI
1S/C8H12N2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H,5-6,9-10H2
FDLQZKYLHJJBHD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- As a monomer for the synthesis of poly(vinylogous urethane) vitrimers.
- As a starting material for the synthesis of carbamate-protected multisubstituted bis-guanidine.
- For the synthesis of polyamides by catalytic dehydrogenation with diols.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?