369500
4,4′-Methylenebis(2-methylcyclohexylamine), mixture of isomers
99%
Sinonimo/i:
2,2′-Dimethyl-4,4′-methylenebis(cyclohexylamine), 3,3′-Dimethyl-4,4′-diaminodicyclohexylmethane, 4,4′-Diamino-3,3′-dimethyldicyclohexylmethane, Bis(3-methyl-4-aminocyclohexyl)methane, DMDC, Dimethyldicykan
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.499 (lit.)
P. eboll.
93-100 °C (lit.)
Densità
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1CC(CCC1N)CC2CCC(N)C(C)C2
InChI
1S/C15H30N2/c1-10-7-12(3-5-14(10)16)9-13-4-6-15(17)11(2)8-13/h10-15H,3-9,16-17H2,1-2H3
IGSBHTZEJMPDSZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- in the synthesis of fully aliphatic polyimides
- in the synthesis of fully aliphatic polyimide-siloxanes (APISiO)
- to prepare epoxy resin with trimethylolpropane triglycidyl ether, used for the characterization of the structural organization in dragline silk by transmission X-ray microscopy (STXM).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
343.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
173 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?