Documenti fondamentali
8.15100
Sigma-Aldrich
2,5-Diethyl-1,3,4-thiadiazole
for synthesis
Sinonimo/i:
2,5-Diethyl-1,3,4-thiadiazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10N2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
255-143-3
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (GC)
Stato
liquid
P. ebollizione
105 °C/18.7 hPa
Densità
1.071 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[s]1c(nnc1CC)CC
InChI
1S/C6H10N2S/c1-3-5-7-8-6(4-2)9-5/h3-4H2,1-2H3
BXVZVOBTUSLCIO-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.068 - 1.073
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3