Key Documents
790535P
Avanti
14:0 PE-DTPA
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-diethylenetriaminepentaacetic acid (ammonium salt), powder
Sinonimo/i:
1,2-ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-diethylenetriaminepentaacetic acid; DMPE-DTPA
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C47H102N9O17P
Numero CAS:
Peso molecolare:
1096.34
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (790535P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 790535P
applicazioni
advanced drug delivery
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
14:0 PE-DTPA is a lanthanide ion (Ln3+) chelating phospholipid conjugate.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (790535P-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Visita l’Archivio dei documenti
Fabrication procedures and birefringence measurements for designing magnetically responsive lanthanide ion chelating phospholipid assemblies
Isabettini S, et al.
Journal of Visualized Experiments, e56812-e56812 (2018)