Documenti fondamentali
1652169
USP
Tetraxetan Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2,2′,2′′-[10-(2-Ethoxy-2-oxoethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triyl] triacetic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H32N4O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
432.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Famiglia di API
tetraxetan
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Applicazioni
Tetraxetan Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Tetraxetan
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)