Documenti fondamentali
8.08505
Sigma-Aldrich
Vanadium(IV) oxide acetylacetonate
for synthesis
Sinonimo/i:
Vanadium(IV) oxide acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)vanadium(IV) oxide, Bis(2,4-pentanedionato)vanadium(IV) oxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14O5V
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
221-590-8
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
powder
Punto di fusione
243-246 °C
Solubilità
10 g/L
Densità bulk
450 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[V]=O.O=C(CC(=O)C)C.O=C(CC(=O)C)C
InChI
1S/2C5H8O2.O.V/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3H2,1-2H3;;
GGUKAPURIDGXAJ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (ex V): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3