404926
Vanadium(V) oxytriisopropoxide
Sinonimo/i:
Triisopropoxyvanadium(V) oxide, VTIP, Vanadium(V) trisisopropoxide oxide
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Composizione
V, 20.3-21.4% titration (by potassium permanganate)
Impiego in reazioni chimiche
core: vanadium
reagent type: catalyst
Indice di rifrazione
n20/D 1.479 (lit.)
P. eboll.
80-82 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)O[V](=O)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.O.V/c3*1-3(2)4;;/h3*3H,1-2H3;;/q3*-1;;+3
DSGGJXAUQHKOGQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
113.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
45 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?