Documenti fondamentali
8.08504
Sigma-Aldrich
Pentanal
for synthesis
Sinonimo/i:
Pentanal, Valeraldehyde, Amylaldehyde
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
Numero indice EU:
203-784-4
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
36 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
205 °C
Potenza
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
4850 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.7-6.8 % (v/v)
Punto di fusione
-91 °C
Temp. transizione
flash point 7 °C
Solubilità
11.7 g/L
Densità
0.81 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=CCCCC
InChI
1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h5H,2-4H2,1H3
HGBOYTHUEUWSSQ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.808 - 0.815
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
44.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
7 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
2-Methylfuran contains 200-400 BHT as stabilizer, 99%
Sigma-Aldrich
M46845
2-Methylfuran
Propionaldehyde analytical standard
Supelco
64409
Propionaldehyde
1-Pentanol analytical standard
Supelco
77597
1-Pentanol
1-Hexene analytical standard
Supelco
52930
1-Hexene
1-Pentanol ACS reagent, ≥99%
Sigma-Aldrich
398268
1-Pentanol
Nonanal analytical standard
Supelco
442719
Nonanal