Documenti fondamentali
8.03649
Sigma-Aldrich
N,N′-Diisopropylcarbodiimide
≥99.0% (GC), for peptide synthesis
Sinonimo/i:
N,N′-Diisopropylcarbodiimide
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHN=C=NCH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
Numero indice EU:
211-743-7
NACRES:
NA.22
Nome del prodotto
N,N′-Diisopropylcarbodiimide, for synthesis
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Coupling Reactions
P. ebollizione
145-148 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 33 °C
Densità
0.81 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H14N2/c1-6(2)8-5-9-7(3)4/h6-7H,1-4H3
BDNKZNFMNDZQMI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
N,N′-Diisopropylcarbodiimide(DIC) is a liquid carbodiimide that contains the functional group RN=C=NR. It is soluble in most organic solvents. DIC is used as a coupling agent in peptide synthesis.
Applicazioni
  • Synthesis, structure and reactivity study of magnesium amidinato complexes derived from carbodiimides and N, N′-bis (2, 6-diisopropylphenyl)-1, 4-diaza …: This study involved the preparation of magnesium amidinato complexes using N,N′-Diisopropylcarbodiimide, exploring their structural and reactive properties in various chemical transformations (S Anga, J Bhattacharjee, A Harinath, TK Panda, 2015).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.813 - 0.815
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
91.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
33 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
A solvent-reagent selection guide for Steglich-type esterification of carboxylic acids
Jordan A, et al.
Green Chemistry, 23(17), 6405-6413 (2021)