8.02834
Cystaminium dichloride
for synthesis
Sinonimo/i:
Cystaminium dichloride, Cystamine dihydrochloride
Livello qualitativo
Punto di fusione
217-220 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H12N2S2.2ClH/c5-1-3-7-8-4-2-6;;/h1-6H2;2*1H
YUFRRMZSSPQMOS-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 212 °C
Melting range (upper value): ≤ 216 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 212 °C
Melting range (upper value): ≤ 216 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3