Documenti fondamentali
8.02650
Sigma-Aldrich
Crotonic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
Crotonic acid, ß-Methylacrylic acid, 2-Butenoic acid
About This Item
Formula condensata:
CH3CH=CHCOOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
203-533-9
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.25 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
crystals
Temp. autoaccensione
500 °C
Potenza
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
P. ebollizione
185.0-199.5 °C/1013 hPa
Punto di fusione
70-73 °C
Temp. transizione
flash point 90 °C
Densità
1.02 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
543 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C\C
InChI
1S/C4H6O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H,1H3,(H,5,6)/b3-2+
LDHQCZJRKDOVOX-NSCUHMNNSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 70 °C
Melting range (upper value): ≤ 73 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C - closed cup