Key Documents
8.00107
Sigma-Aldrich
Methyl acetoacetate
for synthesis
Sinonimo/i:
Methyl acetoacetate, Methyl 3-oxobutanoate, Methyl 3-oxobutyrate, Acetoacetic acid methyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H8O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
203-299-8
Tensione di vapore
1 hPa ( 20 °C)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
260 °C
Potenza
3228 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.3-14.2 % (v/v)
pH
3.8 (20 °C, 863 g/L in H2O)
P. eboll.
170 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-39 °C
Temp. transizione
flash point 67 °C
Solubilità
863 g/L
Densità
1.08 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C5H8O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H2,1-2H3
WRQNANDWMGAFTP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C - closed cup