Documenti fondamentali
8.20894
Sigma-Aldrich
Nitromethane
for synthesis
Sinonimo/i:
Nitromethane, Mononitromethane, Nitrocarbol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CH3NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
61.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352102
Numero indice EU:
200-876-6
NACRES:
NA.22
Saggio:
≥98% (GC)
P. ebollizione:
101.2 °C/1013 hPa
Tensione di vapore:
36.4 hPa ( 20 °C)
Tensione di vapore
36.4 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (GC)
Stato
liquid
Potenza
940 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
7.3-63.0 % (v/v)
pH
6.4 (20 °C, 0.6 g/L in H2O)
P. ebollizione
101.2 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-29 °C
Temp. transizione
flash point 35.6 °C
Solubilità
105 g/L
Densità
1.14 g/cm3 at 20 °C
Gruppo funzionale
nitro
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3
LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98,0 Area %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1,134 - 1,138
Identity (IR): conforms
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)