662006
U0124
A useful negative control for MEK inhibitors U0125 and U0126.
Sinonimo/i:
U0124, 1,4-Diamino-2,3-dicyano-1,4- bis(methylthio)butadiene, 1,4-Diamino-2,3-dicyano-1,4-bis(methylthio)butadiene
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
MEK1
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 1