539644
UCN-01
A cell-permeable Staurosporine derived anticancer agent that reversibly and ATP-competitively inhibits several protein kinases.
Sinonimo/i:
UCN-01, 7-Hydroxystaurosporine, Staurosporine, 7β-Hydroxy, Streptomyces sp., Chk1 Inhibitor VI, Chk2 Inhibitor V
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
tan
white to beige
Solubilità
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[n]21c3c4[n](c6c(c4c7c(c3c8c2cccc8)[C@H](NC7=O)O)cccc6)[C@@H]5O[C@]1([C@@H]([C@@H](C5)NC)OC)C
InChI
1S/C28H26N4O4/c1-28-25(35-3)15(29-2)12-18(36-28)31-16-10-6-4-8-13(16)19-21-22(27(34)30-26(21)33)20-14-9-5-7-11-17(14)32(28)24(20)23(19)31/h4-11,15,18,25,27,29,34H,12H2,1-3H3,(H,30,33)/t15-,18-,25-,27-,28+/m1/s1
PBCZSGKMGDDXIJ-HQCWYSJUSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PKCα, PKCβ, PKCγ, PKCδ PKCε, Chk1, Cdc25C-associated protein kinase 1, Cdk1, PAK4, Cdk5/p25 and Chk2, PDK1, lck, MAPKAP kinase-2, Akt, GSK-3β and PKA
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Jiang, X., et al. 2004. Mol. Cancer Ther.3, 1221.
Sato, S., et al. 2002. Oncogene21, 1727.
Patel, V., et al. 2002. Clin. Cancer Res.8, 3549.
Leclerc, S., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 251.
Busby, E.C., et al. 2000. Cancer Res.60, 2108.
Hsueh, C.T., et al. 1998. Clin. Cancer Res.4, 2201.
Akiyama, T., et al. 1997. Cancer Res.57, 1495.
Seynaeve, C.M., et al. 1994. Mol. Pharmacol.45, 1207.
Takahashi, I., et al. 1987, J. Antibiot.40, 1782.
WGK 3