574625
Suramin sodium salt
≥98% (HPLC), crystalline solid, P2Y antagonist, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Suramin, Sodium Salt, P2Y Antagonist I, Purinergic Receptor P2Y Antagonist I, PTP Inhibitor VI, PTP Inhibitor VI, Purinergic Receptor P2Y Antagonist I, P2Y Antagonist I
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Suramin, Sodium Salt, A reversible and competitive inhibitor of protein tyrosine phosphatases.
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 9006
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
water: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1cc2c(c(c1)[S](=O)(=O)O)c(ccc2[S](=O)(=O)O)\N=C(/[O-])\c3cc(c(cc3)C)\N=C(/[O-])\c4cc(ccc4)\N=C(\Nc5cc(ccc5)\C(=N\c6c(ccc(c6)\C(=N\c7c8c(c(cc7)[S](=O)(=O)O)cc(cc8[S](=O)(=O)O)[S](=O)(=O)O)\[O-])C)\[O-])
InChI
1S/C51H40N6O23S6.6Na/c1-25-9-11-29(49(60)54-37-13-15-41(83(69,70)71)35-21-33(81(63,64)65)23-43(45(35)37)85(75,76)77)19-39(25)56-47(58)27-5-3-7-31(17-27)52-51(62)53-32-8-4-6-28(18-32)48(59)57-40-20-30(12-10-26(40)2)50(61)55-38-14-16-42(84(72,73)74)36-22-34(82(66,67)68)24-44(46(36)38)86(78,79)80;;;;;;/h3-24H,1-2H3,(H,54,60)(H,55,61)(H,56,58)(H,57,59)(H2,52,53,62)(H,63,64,65)(H,66,67,68)(H,69,70,71)(H,72,73,74)(H,75,76,77)(H,78,79,80);;;;;;/q;6*+1/p-6
VAPNKLKDKUDFHK-UHFFFAOYSA-H
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
protein tyrosine phosphatases
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Hohenegger, M., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95, 346.
Waldhoer, M., et al. 1998. Mol. Pharmacol. 53, 808.
Zhang, Y.L., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 12281.
Hohenegger, M., et al. 1996. Mol. Pharmacol. 50, 1443.
Emmick, J.J., et al. 1994. J. Pharmacol. Exp. Ther. 269, 717.
Denhertog, A., et al. 1992. J. Physiol.454, 591.
Nakajima, M., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 9661.
Wilks, J.W., et al. 1991. Int. J. Radiat. Biol.60, 73.
Huang, R.C., et al. 1990. Mol. Pharmacol.37, 304.
Kopp, R. and Pfeiffer, A. 1990. Cancer Res.50, 6490.
WGK 3