559273
S6K1 Inhibitor, PF-4708671
The S6K1 Inhibitor, PF-4708671 controls the biological activity of S6K1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinonimo/i:
S6K1 Inhibitor, PF-4708671, (2-((4-(5-Ethylpyrimidin-4-yl)piperazin-1-yl)methyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole, p70 Ribosomal S6 Kinase 1 Inhibitor
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL, pale yellow
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cc2nc([nH]c2cc1)CN3CCN(CC3)c4ncncc4CC
InChI
FBLPQCAQRNSVHB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Pearce, L.R., et al. 2010. Biochem. J.431, 245.
WGK 3