PZ0143
PF-4708671
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-((4-(5-Ethylpyrimidin-4-yl)piperazin-1-yl)methyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: ≥20 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCC(C=NC=N1)=C1N2CCN(CC3=NC4=C(C=CC(C(F)(F)F)=C4)N3)CC2
InChI
1S/C19H21F3N6/c1-2-13-10-23-12-24-18(13)28-7-5-27(6-8-28)11-17-25-15-4-3-14(19(20,21)22)9-16(15)26-17/h3-4,9-10,12H,2,5-8,11H2,1H3,(H,25,26)
FBLPQCAQRNSVHB-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... RPS6KB1(6198)
mouse ... Rps6kb1(72508)
rat ... Rps6kb1(83840)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Protocolli
Sigma-Aldrich offers many products related to PKB/Akt for your research needs.