557368
Rotenone
≥98% (HPLC), solid, NADH-CoQ reductase inhibitor, Calbiochem
Sinonimo/i:
Rotenone
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Rotenone, A mitochondrial toxin and a potent, reversible, and competitive inhibitor of complex I (NADH-CoQ reductase) of the respiratory chain.
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white to off-white
Solubilità
ethanol: 5 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
chloroform: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
InChI
1S/C23H22O6/c1-11(2)16-8-14-15(28-16)6-5-12-22(24)21-13-7-18(25-3)19(26-4)9-17(13)27-10-20(21)29-23(12)14/h5-7,9,16,20-21H,1,8,10H2,2-4H3/t16-,20-,21+/m1/s1
JUVIOZPCNVVQFO-HBGVWJBISA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
NADH-CoQ reductase
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Higgins, D.S., Jr. and Greenamyre, J.T. 1996. J. Neurosci. 16, 3807.
Cunningham, M.L., et al. 1995. Cancer Lett. 95, 93.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3