5.06382
MPTP Hydrochloride
≥98% (TLC), solid, dopaminergic neurotoxin, Calbiochem
Sinonimo/i:
MPTP Hydrochloride, Dopaminergic neurotoxin, MPTP
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
MPTP Hydrochloride,
Saggio
≥98% (TLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C12H15N.ClH/c1-13-9-7-12(8-10-13)11-5-3-2-4-6-11;/h2-7H,8-10H2,1H3;1H
KOWJANGMTAZWDT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Gabriel, T. L., et al. 1999. Nature Med.5, 1403.
Zhang, X., et al. 2010. J. Proteome Res.9, 1496.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 1
Organi bersaglio
Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3