525320
PhosphoDetect Anti-Phosphotyrosine Mouse mAb (PY20) Peroxidase Conjugate
liquid, clone PY20, Calbiochem®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PY20, monoclonal
Stato
liquid
contiene
0.1% Proclin as preservative
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr)
Informazioni sul gene
human ... PID1(55022)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (1:500-1:2000)
Immunohistochemistry (1:500)
Confezionamento
Attenzione
WGK 1