MAB16985F
Anti-MCAM Antibody, clone P1H12, FITC conjugated
clone P1H12, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
MUC18, CD146
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
P1H12, monoclonal
Reattività contro le specie
canine, mouse, human
Non deve reagire con
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MCAM(4162)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry: 1-10 μg/mL. 4% PFA for 30min RT or <2hrs @4°C. Block w/ 1%BSA/0.2%tween20/PBC for 30min. Works well in frozen tissue; fixed or unfixed.
Facs Analysis: 1-10 μg/mL
Optimal working dilutions and protocols must be determined by end user.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HUVEC cells
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2