ABT283
Anti-Cadherin-11/OB Cadherin Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Cadherin-11, OSF-4, Osteoblast cadherin, OB-cadherin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDH11(1009)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of a representative lot of this antibody detected Cadherin-11/OB Cadherin in neurons of the human cerebral cortex and thalamus, as well as purkinje and basket cells in human cerebellum.
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Cadherin-11/OB Cadherin in 10 µg of Human Thalamus Tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Full length protein has a molecular weight of ~120 kDa, however the cleaved product has a molecular weight of ~75-80 kDa (McCusker, C., et al. (2009) MBC. 20(1):78-89). Uncharacterized bands may be observed in some lysates.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1