Documenti fondamentali
07-1387
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-CaM chinasi II ossidata (Met281/282)
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
CAMKK beta protein, CaM-KK beta, CaM-kinase kinase beta, CaMKK beta, Calcium/calmodulin-dependent protein kinase kinase beta, calcium/calmodulin-dependent protein kinase beta, calcium/calmodulin-dependent protein kinase kinase 2 beta, calcium/calmodulin-
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CAMK2D(817)
Descrizione generale
La famiglia delle chinasi Ca2+/Calmodulina-dipendenti comprende le CaM chinasi da I a IV, la fosforilasi chinasi e la MLCK. Le CaM chinasi sono inattive in assenza di stimoli; il legame con il sistema Ca2+/Calmodulina induce modifiche conformazionali e la loro attivazione. Queste proteine hanno un'ampia specificità di substrato e svolgono molte funzioni cellulari.
Specificità
Prevista reattività crociata con topo e ratto sulla base del 100% di omologia di sequenza con l'immunogeno.
Questo anticorpo riconosce la CaM chinasi II nella sua forma ossidata in corrispondenza delle Met281/282.
Immunogeno
Epitopo: Met281/282 ossidate
Peptide sintetico che contiene le Met281/282 ossidate.
Applicazioni
Questo anticorpo anti-CaM chinasi II ossidata (Met281/282) è stato convalidato per la rivelazione della CaM chinasi II ossidata (Met281/282) in WB, IC.
Un laboratorio indipendente ha convalidato il funzionamento di questo anticorpo in immunocitochimica su sezioni di tessuto cardiaco di topo trattate con soluzione salina, AngII o Iso (Erickson, J.R., 2008).
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule cardiache di topo non trattate e trattate con H2O2.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo diluito 1:1.000 è stato utilizzato per rivelare la CaM chinasi II ossidata in lisati di cellule cardiache di topo.
Descrizione del bersaglio
60 kDa
Linkage
Sostituisce: 04-1079
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a -20 °C dalla data di ricevimento.
Raccomandazioni per la manipolazione: una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare la provetta e mescolare delicatamente la soluzione.
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Ichiro Matsuo et al.
PloS one, 17(6), e0258823-e0258823 (2022-06-02)
Oral infections, particularly periodontitis, are a well-established risk factor for cardiovascular diseases, although the molecular mechanisms involved remain elusive. The aims of the present study were to investigate the effects of lipopolysaccharide derived from Porphyromonas gingivalis (PG-LPS) on cardiac function
Shuo Geng et al.
Science advances, 5(2), eaav2309-eaav2309 (2019-02-19)
Nonresolving inflammation perpetuated by innate leukocytes is involved in the pathogenesis of unstable atherosclerosis. However, the role and regulation of neutrophils related to nonresolving inflammation and atherosclerosis are poorly understood. We report herein that chronic subclinical endotoxemia, a risk factor
Gabrielle Fredman et al.
Nature communications, 7, 12859-12859 (2016-09-24)
Chronic unresolved inflammation plays a causal role in the development of advanced atherosclerosis, but the mechanisms that prevent resolution in atherosclerosis remain unclear. Here, we use targeted mass spectrometry to identify specialized pro-resolving lipid mediators (SPM) in histologically-defined stable and
Patricia Rouet-Benzineb et al.
Physiological reports, 6(21), e13912-e13912 (2018-11-16)
We investigated the potential adverse effects of hyperaldosteronism and/or hypoestrogenism on cardiac phenotype, and examined their combined effects in female mice overexpressing cardiac aldosterone synthase (AS). We focused on some signaling cascades challenging defensive responses to adapt and/or to survive
Rohan Varshney et al.
International journal of molecular sciences, 22(4) (2021-03-07)
Free radicals, or reactive oxygen species, have been implicated as one of the primary causes of myocardial pathologies elicited by chronic diseases and age. The imbalance between pro-oxidants and antioxidants, termed "oxidative stress", involves several pathological changes in mouse hearts