Documenti fondamentali
524739
Sigma-Aldrich
Phosphodiesterase 10A2, His•Tag®, Human, Recombinant, S. frugiperda
Sinonimo/i:
PDE10A2
About This Item
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Livello qualitativo
Stato
liquid
Attività specifica
≥0.25 U/μL
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Full-length, recombinant, human, phosphodiesterdase 10A2 (accession no. 10A2) fused at the N-terminus to a His•Tag7reg; sequence and expressed in S. frugiperda insect cells using a baculovirus expression system. Supplied as a partially purified preparation of catalytically active enzyme.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Definizione di unità
One unit is defined as the amount of enzyme required to convert 1 µmol cAMP to AMP per min at 30°C, pH 7.5.
Stato fisico
In RIPA buffer (150 mM NaCl, 10 mM Tris-HCl, 1% NP-40), pH 8.3.
Altre note
Kotera, J., et. al. 2004. J. Biol. Chem.279, 4366.
Fujishige K., et. al. 1999. Eur. J. Biochem.266, 1118.
Kotera, J., et. al. 1999. Biochem. Biophys. Res. Commun.261, 551.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HIS TAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)