523350
PTIO
Nitric oxide radical scavenger.
Sinonimo/i:
PTIO, 2-Phenyl-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-1-oxyl-3-oxide
Saggio
≥98% (titration)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
dark blue
Solubilità
ethanol: soluble
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[N+]1(=C([NH](=O)C(C1(C)C)(C)C)c2ccccc2)[O-]
InChI
1S/C13H17N2O2/c1-12(2)13(3,4)15(17)11(14(12)16)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,1-4H3
DYUUGILMVYJEHY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Nitric oxide radical scavenger
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Maeda, H., et al. 1994. Jpn. J. Cancer Res.85, 331.
Yoshida, M., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.202, 923.
Akaike, T., et al. 1993. Biochemistry32, 827.
WGK 3